Fortfahren mit
07-1234
Anti-Notch 2-Antikörper, NT
serum, from rabbit
Synonym(e):
Neurogenic locus notch homolog protein 2 precursor, Notch (Drosophila) homolog, Notch 2, Notch homolog 2 (Drosophila)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA, IHC, WB
Citations:
12
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
rat (14/15 immuongen sequence homology)
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NOTCH2(4853)
General description
Notch ist eine Familie von Single-Pass-Transmembranrezeptorproteinen, die im endoplasmatischen Retikulum als inaktive Form synthetisiert und an einer extrazellulären Stelle durch eine Furin-ähnliche Konvertase (S1-Spaltung) im Trans-Golgi-Apparat nach der Erkennung der RQRR-Sequenz und bevor es die Plasmamembran als Heterodimere erreicht proteolytisch gespaltet wird, um eine aktive, für Liganden zugängliche Form zu erzeugen. Die Notch-Familie umfasst 4 Mitglieder (1–4), zu deren Liganden die Liganden der Familie Delta und Jagged zählen. Diese Ligand lösen eine Proteolyse von Notch aus, um die intrazelluläre Domäne freizulegen. Die Spaltung erzeugt ein C-terminales Fragment N(TN) und ein N-terminales Fragment N(EC). Nach der Ligandenbindung wird es durch TNF-alpha converting enzyme (TACE) gespaltet (S2-Spaltung), um ein membranassoziiertes Zwischenfragment namens Notch extracellular truncation (NEXT) zu erzeugen. Dieses Fragment wird anschließend durch Presenilin-abhängige gamma-Sekretase zwischen Gly1743 und Val1744 gespaltet (S3-Spaltung), um die intrazelluläre Domäne (NICD) aus der Membran freizusetzen. Die Domäne transloziert in den Zellkern und leitet Transkriptionsereignisse ein, indem sie das DNA-Bindungsprotein CSL bindet. Die Mitglieder der Notch-Familie sind an der Zelldifferenzierung und Entwicklung beteiligt.
~72 kDa
Immunogen
Epitop: Gespaltener N-Terminus
Synthetisches Peptid der N-terminalen Sequenz der gespaltenen intrazellulären N-Domäne (NICD) von humanem Notch 2.
Application
Anti-Notch 2-Antikörper, N-Terminus, weist den Notch 2-Gehalt nach und wurde für die Verwendung in ELISA, WB und IH(P) in Publikationen beschrieben und validiert.
ELISA:
Eine Verdünnung von 1:30.000-1:90.000 aus einer früheren Charge wurde in einem standardmäßigen Sandwich-ELISA-Assay gegen das Immunogenpeptid verwendet
Die optimalen Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Immunhistochemische (Paraffin) Analyse:
Repräsentative Tests aus einer früheren Charge.
Optimale Färbung von NOTCH-2 polyklonalem Antikörper: Plattenepithelzellkarzinom
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Biochem/physiol Actions
Andere Spezies wurden nicht getestet.
Notch 2, am N-Terminus gespalten. Dieses Epitop wird erst nach der Spaltung durch gamma-Sekretase freigelegt und ist in der nichtgespaltenen Form nicht zugänglich.
Physical form
Polyklonales Kaninchen-IgG-Serum in Puffer mit 0,02 M Kaliumphosphatpuffer, 0,15 mM NaCl und 0,1 % Natriumazid
Preparation Note
Bei -20 °C 6 Monate in unverdünnten Aliquoten ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Analysis Note
Kontrolle
NIH/3T3-Zelllysat
Routinemäßig beurteilt mittels Western Blot an NIH/3T3-Lysaten.
Western-Blot-Analyse: Eine 1:500 Verdünnung dieser Charge wies gespaltenes NOTCH2 in 10 μg NIH-3T3-Lysaten nach.
Other Notes
Ersetzt: PART AB5713
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ABS90MABF937SAB4502021
description
serum, from rabbit
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
clone 2G8, from rat
description
affinity isolated antibody
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
proteolytically cleaved (Ala1734)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2G8, monoclonal
clone
polyclonal
UniProt accession no.
Q04721
UniProt accession no.
Q07008
UniProt accession no.
Q9UM47
UniProt accession no.
Q04721
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)