Wichtige Dokumente
AB5724
Sigma-Aldrich
Anti-Dlx1-Antikörper
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Distalless
Größe auswählen
100 μG
€ 435,00
€ 435,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
€ 435,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 435,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DLX1(1745)
Spezifität
Erkennt DLX 1 (Distal-Less [DII]-Familie), einen Homöobox-Transkriptionsfaktor.
Immunogen
Synthetisches Peptid, Aminosäuren 48–60 von menschlichem DLX 1.
Anwendung
Dieser Anti-DLX-1-Antikörper ist zur Verwendung in WB und IH für den Nachweis von DLX 1 validiert.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Young Mi Oh et al.
Nature neuroscience, 25(11), 1420-1433 (2022-10-28)
Huntington's disease (HD) is an inherited neurodegenerative disorder with adult-onset clinical symptoms, but the mechanism by which aging drives the onset of neurodegeneration in patients with HD remains unclear. In this study we examined striatal medium spiny neurons (MSNs) directly
Marjory L Givens et al.
The Journal of biological chemistry, 280(19), 19156-19165 (2005-03-04)
Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) is the central regulator of the hypothalamic-pituitary-gonadal axis, controlling sexual maturation and fertility in diverse species from fish to humans. GnRH gene expression is limited to a discrete population of neurons that migrate through the nasal region