Merck
05-724
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, 4A6
Synonym(e):
Anti-CMyc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
4A6, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ChIP, ICC, IF, IP, WB
Citations:
557
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6, clone 4A6, Upstate®, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Die Identifizierung des Zielepitops ist wichtig für die Charakterisierung von monoklonalen Antikörpern. Epitop-Tags sind kurze, lineare Antikörper-Erkennungssequenzen, die den Nachweis von markierten Fusionsproteinen durch Antikörper ermöglichen. Über die Jahre wurde ein breites Spektrum von Anti-Tag-Antikörpern entwickelt, von denen jeder einzigartige Vorteile und Nachteile bietet. Epitop-Tags können posttranslationale Modifikationen wie Phosphorylierung und Glykosylierung in Zellen durchlaufen und eine Steigerung der Molekülmasse von kondensierten Proteinen auslösen, was zu Veränderungen der Gelmobilität führen kann. Epitop-Tags mit einer kleineren Anzahl von Aminosäureresten sind vorteilhaft, da sie minimale Nebenwirkungen auf Struktur und Funktion von kondensierten Zielproteinen ausüben. Ein Myc-Tag kann in vielen verschiedenen Immunassays verwendet werden und ist nützlich, wenn kein Antikörper gegen das Protein von Interesse existiert. Die Zugabe von Myc-Tag ermöglicht den Nachweis von Proteinen mit einem Antikörper gegen das Myc-Epitop. Klon 4A6 ist ein Antikörper, der die zehn Aminosäurensequenz EQKLISEEDL (Glu-Gln-Lys-Leu-Iso-Ser-Glu-Glu-Asp-Leu), die der C-terminalen Region von humanem c-Myc-Protein entspricht, erkennt (UniProt: P01106). Anders als andere Klone, deren Leistung beeinträchtigt werden kann, wenn auf die Myc-Tag-Sequenz kleinere neutrale Aminosäuren folgen, bietet Klon 4A6 einen deutlich konsistenteren Nachweis von Myc-markierten Proteinen, unabhängig von Veränderungen der angrenzenden Aminosäuresequenzen. (Ref. Schuchner, S., et al. (2020). Sci. Signal. 13(616); eaax9730; Charest-Morin, X., et al. (2013). Front. Pharmacol. 4: 122).
Prognostizierte Molekülmasse für humanes Myc: 49 kDa
Immunogen
Peptid, das den Aminosäuren 410–420 (MEQKLISEEDL) von humanem Myc entspricht
Application
Anit-Myc-Tag, Klon 4A6 ist ein monoklonaler Maus-Antikörper, der zur Verwendung in ChIP, IC, IF, IP und WB für den Nachweis von Myc-Tag validiert ist und nicht die sehr hohe Kontextsensitivität von 9E10 aufweist. Dieser Antikörper wurde in mehr als 480 Veröffentlichungen zitiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Biochem/physiol Actions
Erkennt rekombinante Proteine, die das Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL) in einer Reihe von Sequenzkontexten enthalten; erkennt auch humanes Myc.
Physical form
Format: Aufgereinigt
Über Protein A aufgereinigtes Immunglobulin in 0,1 mol/l Tris-Glycin, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid, pH-Wert 7,4.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 2 bis 8 °C ab Versanddatum bis zu 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Kontrolle
Positivkontrolle für humanes Myc: Weitverbreitete Expression, einschließlich A431-Zelllysat, Eierstockkrebs-Zelllysat oder Brustkrebsgewebe. Myc-Fusionsprotein, das in Zellen exprimiert wird.
Regelmäßig mittels Immunblot an Myc-markiertem rekombinantem Protein in Sequenzkontexten, die von Anti-Myc-Tag, Klon 9E10 (Katalognr. CBL430) nicht gut erkannt werden, beurteilt.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6
oder
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c