MABN139
Anti-mGluR5 Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
Synonym(e):
Metabotropic glutamate receptor 5, mGluR5
Größe auswählen
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 385,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11D9.1, monoclonal
Speziesreaktivität
human, rat
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2bκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... GRM5(2915)
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Qualität
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected mGluR5 in 10 µg of rat brain micropreparation tissue lysate. The lysate was not boiled during preperation for western blotting.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Rat brain micropreparation tissue lysate
Sonstige Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable