Wichtige Dokumente
AB5354
Sigma-Aldrich
Anti-Internexin-α-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-NEF5, Anti-NF-66, Anti-NF66, Anti-TXBP-1
Größe auswählen
50 μL
€ 586,00
€ 586,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 μL
€ 586,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 586,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mammals
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... INA(9118)
Spezifität
alpha-Internexin, C-terminale globuläre „Tail“-Region. Mittels Western Blotting detektiert AB5354 eine Hauptbande bei 66 kDa und eine kleinere Bande bei 150 kDa, die dem alpha-Internexin-Monomer bzw. -Dimer entsprechen. Gelegentlich wird eine kleinere Bande bei 50 kDa detektiert; es wird davon ausgegangen, dass es sich hierbei um ein Abbauprodukt von alpha-Internexin handelt. Dieser Antikörper wird in der Literatur als R36-Antikörper bezeichnet (Evans, 2002).
Immunogen
Rekombinantes Volllängen-alpha-Internexin der Ratte, an E. coli Trp E fusioniert.
Anwendung
Der Anti-Internexin-Antikörper, α, ist ein Antikörper gegen Internexin zur Verwendung in ELISA, WB, IC und IH.
Forschungs-Unterkategorie
Neurofilament & Neuronaler Stoffwechsel
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Immunhistochemie an formalin- oder paraformaldehydfixierten Geweben.
Immunzytochemie.
Western Blotting: Verwendung von Gehirnhomogenaten von Mensch oder Ratte.
ELISA
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Verlinkung
Ersetzt: 04-1032
Physikalische Form
Serumflüssigkeit, ohne Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C gefroren in unverdünnten Aliquoten bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
ZELLEN FÜR DIE POSITIVKONTROLLE: PC12, Ntera2.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raymond S Roginski et al.
Gene, 648, 42-53 (2018-01-18)
The known functions of the human GCOM1 complex hub gene include transcription elongation and the intercalated disk of cardiac myocytes. However, in all likelihood, the gene's most interesting, and thus far least understood, roles will be found in the central
Motor unit abnormalities in Dystonia musculorum mice.
De Repentigny, Y; Ferrier, A; Ryan, SD; Sato, T; Kothary, R
Testing null
Frank Y Lee et al.
Journal of neuroscience research, 99(1), 67-89 (2020-05-22)
The function(s) of the Biogenesis of Lysosome-related Organelles Complex-1 (BLOC-1) during brain development is to date largely unknown. Here, we investigated how its absence alters the trajectory of postnatal brain development using as model the pallid mouse. Most of the
Thomas A Ray et al.
eLife, 7 (2018-04-04)
A common strategy by which developing neurons locate their synaptic partners is through projections to circuit-specific neuropil sublayers. Once established, sublayers serve as a substrate for selective synapse formation, but how sublayers arise during neurodevelopment remains unknown. Here, we identify
Tatsuo Suzuki et al.
Life science alliance, 4(7) (2021-05-20)
A purification protocol was developed to identify and analyze the component proteins of a postsynaptic density (PSD) lattice, a core structure of the PSD of excitatory synapses in the central nervous system. "Enriched"- and "lean"-type PSD lattices were purified by