AB3784P-I
Anti-Adiponectin Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
Adiponectin, 30 kDa adipocyte complement-related protein, ACRP30, Adipocyte complement-related 30 kDa protein, Adipocyte, C1q and collagen domain-containing protein, Adipose most abundant gene transcript 1 protein, apM-1, Gelatin-binding protein
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADIPOQ(9370)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Qualität
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected adiponectin in 10 µg of human plasma proteins.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1