Fortfahren mit
MAB4419
Anti-OCT-4-[POU5F1-]Antikörper, Klon 7F9.2
clone 7F9.2, from mouse
Synonym(e):
Octamer-binding transcription factor 3, POU class 5 homeobox 1, POU domain class 5, transcription factor 1, POU-type homeodomain-containing DNA-binding protein, octamer-binding transcription factor-3
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 506,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F9.2, monoclonal
Application:
FACS, ICC, WB
Citations:
24
€ 506,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7F9.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
General description
Octamer-4 (Oct-4), ein Mitglied der POU-Familie von Transkriptionsfaktoren, ist nachweislich von entscheidender Bedeutung für die Bildung von sich selbst erneuernden pluripotenten Stammzellen. Während der Embryogenese ist die Expression von Oct-4 auf pluripotente Zellen der inneren Zellmasse (ICM) beschränkt, die zur Bildung aller fötalen Zelltypen beitragen. Diese Beziehung zwischen Oct-4 und Pluripotenz hat dazu geführt, dass dieser Transkriptionsfaktor zu einem Marker für pluripotente Stammzellen geworden ist. Undifferenzierte humane und murine pluripotente embryonale Stammzellen (ES) und embryonale Karzinomzellen (EC) exprimieren Oct-4. Außerdem ist bekannt, dass auch embryonale Keimzellen (EG) der Maus Oct-4 exprimieren. Nach der Differenzierung der Stammzellen nimmt die Expression von Oct-4 ab. Die Expression von Oct-4 in humanen EG-Zellen ist nicht bekannt.
~ 39 kDa
Immunogen
Rekombinantes humanes Oct-4-Protein, AS 1–145.
Application
Dieser Anti-OCT-4-[POU5F1-]Antikörper, Klon 7F9.2, ist zur Verwendung in IC, FC, WB für den Nachweis von OCT-4 [POU5F1] validiert.
Forschungskategorie
Stammzellenforschung
Forschungsunterkategorie
Pluripotente & frühe Differenzierung
Western-Blot: Die empfohlene Arbeitsverdünnung beträgt 1–2 µg/ml.
Durchflusszytometrie: Die empfohlene Arbeitsverdünnung beträgt 2 µg/ml.
Immunzytochemie: Die empfohlene Arbeitsverdünnung beträgt 1:100–1: 200.
Biochem/physiol Actions
Die Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht bestimmt.
Dieser Antikörper reagiert mit dem intrazellulären Protein Oct-4 und weist die Oct-4A-Isoform nach.
Physical form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in einem Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl und 0,05 % NaN3.
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Sepharose-Säule
Preparation Note
Bei 2–8 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate nach Empfangsdatum haltbar.
Other Notes
Ersetzt: MAB4305
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0082MABD76FCMAB113A4
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
mouse ... Pou5F1(18999)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
Gene Information
human ... POU5F1(5460)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
7F9.2, monoclonal
clone
PF-29, monoclonal
clone
9B7, monoclonal
clone
10H11.2, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
ALEXA FLUOR 488
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Verwandter Inhalt
Human iPSC neural differentiation media and protocols used to generate neural stem cells, neurons and glial cell types.
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Gisele C M Dias et al.
Molecular reproduction and development (2020-06-20)
The objective of this study was to establish a protocol for the characterization, isolation, and culture of type A spermatogonia using specific molecular markers for these cells in fish. To this end, adult Prochilodus lineatus testes were collected and digested
Pushpa Singh et al.
Stem cell research & therapy, 13(1), 60-60 (2022-02-07)
True identity and specific set of markers to enrich endometrial stem cells still remains elusive. Present study was undertaken to further substantiate that very small embryonic-like stem cells (VSELs) are the true and elusive stem cells in adult mice endometrium.
Molecular signatures to define spermatogenic cells in common marmoset (Callithrix jacchus).
Lin, ZY; Imamura, M; Sano, C; Nakajima, R; Suzuki, T; Yamadera, R; Takehara, Y; Okano et al.
Reproduction (Cambridge, England) null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
MAB441904053252503436