AB3269P
Anti-Adiponectin Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonym(e):
Acrp30, AdipoQ, apM1, GBP28
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ADIPOQ(9370)
Spezifität
SPECIES REACTIVITIES:
There is weak reactivity with rat. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogen
Anwendung
Stoffwechsel
Lipidstoffwechsel & Gewichtsregulierung
ELISA, direct and indirect: 1:5,000-1:10,000.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable