Fortfahren mit
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI key
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
C(C(CO)O)O
form
solid
usage
40 mL sufficient for 50 reactions
color
white to off-white
functional group
hydroxyl
relevant disease(s)
obesity
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| functional group hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
| usage 40 mL sufficient for 50 reactions | usage - | usage kit sufficient for 1000 reactions | usage - |
General description
Das Kit zur Bestimmung von Serumtriglycerid (Katalognummer TR0100) stellt eine umfassende Lösung zur Messung von Glycerin, echten Triglyceriden oder Gesamttriglyzeriden in Serum- oder Plasmaproben dar. Mittels enzymatischer Hydrolyse durch eine Lipase werden Triglyceride zu Glycerin und freie Fettsäuren aufgespaltet, was eine präzise Quantifizierung durch gekoppelte Enzymreaktionen durch F6428 ermöglicht.
Im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Triglycerid-Reagenzien unterscheidet diese Methode zwischen endogenem Glycerin und Glycerin, das aus der Lipase-Hydrolyse von Glyceriden hervorgegangen ist. Mit dieser fortschrittlichen Technologie lässt sich der Glyceringehalt zuverlässig und mit außergewöhnlicher Genauigkeit analysieren.
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Vereinfachter Prozess: Optimieren Sie Ihren Arbeitsablauf mit einem einzigen Reagenz für eine kurze Reaktionsdauer von nur 5 Minuten.
- Anwenderfreundliches Design: Kein Abwiegen oder Mischen mehrerer Reagenzien mehr – für einfache Handhabung und optimale Effizienz.
Other Notes
signalword
Danger
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
9002-93-1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Lipid Induced Insulin Resistance
Verwandter Inhalt
Instructions