AB3150
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
32 kDa Fragment of beta-Actin
Größe auswählen
€ 484,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 484,00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Fractin Antibody, CT, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, rat, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Western Blot: 1:1000-1:4000 for incubation overnight at 4°C. Recommended antibody dilution buffer: TBS with 3% BSA and 0.05% Tween 20, pH 7.4
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
POSITIVE CONTROL: Staurosporin treated neuronal cultures.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable