Wichtige Dokumente
AP108P
Sigma-Aldrich
Anti-Meerschweinchen-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat
Chemicon®, from goat
Größe auswählen
2 ML
€ 322,00
€ 322,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2 ML
€ 322,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
€ 322,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
guinea pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunglobulin G (IgG) ist der am häufigsten vorkommende Antikörpertyp in Humanserum. Es existiert als vier Isotypen: IgG1, IgG2, IgG3 und IgG4. IgG wird von B-Zellen produziert. Die Struktur von IgG enthält vier Polypeptidketten, mit zwei identischen Schwerketten (H) und zwei identischen λ-Leichtketten (L). Diese Ketten sind durch Disulfidbindungen miteinander verbunden.
Anwendung
Der Anti-Meerschweinchen-IgG-Antikörper der Ziege, HRP-Konjugat, wurde in der Immunblot-Analyse[1] und im Enzyme-linked Immunosorbent-Assay (ELISA) (1:2.000) verwendet[2].
Biochem./physiol. Wirkung
Immunoglobulin G (IgG) löst den klassischen Weg des Komplementsystems aus. Es neutralisiert Viruspartikel und Toxine. IgG spielt eine entscheidende Rolle bei der antikörperabhängigen zellvermittelten Zytotoxizität (ADCC). Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist wesentlich für den Schutz von Neugeborenen vor Infektionskrankheiten. Der IgG-Spiegel bei Patienten, die mit dem schweren akuten respiratorischen Syndrom Coronavirus(SARS-CoV)-2 infiziert sind, kann als potenzielles Mittel zur Beurteilung des Schweregrads und der Prognose der Coronavirus-Erkrankung 2019 (COVID‐19) herangezogen werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Identification of GOLPH3 Partners in Drosophila Unveils Potential Novel Roles in Tumorigenesis and Neural Disorders
Sechi S, et al.
Cells, 10, 2336-2336 (2021)
T Hesari et al.
Archives of Razi Institute, 77(2), 739-745 (2022-10-27)
Immunization has been considered a successful global health program that saves many persons' lives each year. The vaccines reduce the risk of getting the disease by building immunity in the body. Therefore, the constant availability of essential vaccines is an
Pauravi J Gandhi et al.
Cells, 10(10) (2021-10-24)
Chronic pain is a debilitating condition involving neuronal dysfunction, but the synaptic mechanisms underlying the persistence of pain are still poorly understood. We found that the synaptic organizer glutamate delta 1 receptor (GluD1) is expressed postsynaptically at parabrachio-central laterocapsular amygdala
Ana Francisca Soares et al.
Journal of neuroscience research, 97(8), 1004-1017 (2019-05-03)
Diabetes impacts the central nervous system predisposing to cognitive decline. While glucose is the main source of energy fueling the adult brain, brain glycogen is necessary for adequate neuronal function, synaptic plasticity and memory. In this study, we tested the
Laurent P Bogdanik et al.
PloS one, 7(1), e30217-e30217 (2012-01-25)
Glycine is the major inhibitory neurotransmitter in the spinal cord and some brain regions. The presynaptic glycine transporter, GlyT2, is required for sustained glycinergic transmission through presynaptic reuptake and recycling of glycine. Mutations in SLC6A5, encoding GlyT2, cause hereditary hyperekplexia