Merck
AB1921
Sigma-Aldrich
Anti-Integrin alpha 5 (ITGA5/CD49E) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonym(e):
CD49e
Größe auswählen
100 μL
€ 446,00
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1053
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μL
€ 446,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
€ 446,00
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1053
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Anti-Integrin-α5-Antikörper, serum, Chemicon®
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ITGA5(3678)
Spezifität
Spezifisch für das alpha5-Integrin gemäß Bestimmung mittels Western Blotting.
Immunogen
Rekombinantes Fragment von alpha5-Integrin der Maus (Holers et al. 1989), den Aminosäureresten 655–880 des menschlichen Proteins entsprechend (Argraves 1987). Diese Region des Moleküls ist extrazellulär und in der schweren Kette (120 kDa) enthalten.
Anwendung
Dieser Anti-Integrin-α5-Antikörper ist zur Verwendung in ELISA, WB und IH für den Nachweis von Integrin-α5 validiert.
ELISA.
Western Blotting: (Das Antigen sollte unter reduzierenden Bedingungen in SDS-PAGE separiert werden
und reagiert nicht mit nicht-reduzierten Proben.): 1:5.000.
Immunhistochemie/Immunfluoreszenz: 1:1.000.
Optimale Arbeitsverdünnungen müssen vom Endanwender bestimmt werden.
Forschungskategorie
Zellstruktur
Forschungsunterkategorie
Integrine
Physikalische Form
Kaninchen-Vollserum. Flüssig mit 0,02 % Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C in unverdünnten Aliquoten bis zu 12 Monate haltbar. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Opposing effects of collagen I and vitronectin on fibronectin fibril structure and function.
Gildner, CD; Roy, DC; Farrar, CS; Hocking, DC
Matrix Biology null
Nanopatterning reveals an ECM area threshold for focal adhesion assembly and force transmission that is regulated by integrin activation and cytoskeleton tension.
Coyer, SR; Singh, A; Dumbauld, DW; Calderwood, DA; Craig, SW; Delamarche, E; Garcia, AJ
Journal of Cell Science null
Sirika Pillay et al.
Journal of virology, 91(18) (2017-07-07)
Adeno-associated virus (AAV) entry is determined by its interactions with specific surface glycans and a proteinaceous receptor(s). Adeno-associated virus receptor (AAVR) (also named KIAA0319L) is an essential cellular receptor required for the transduction of vectors derived from multiple AAV serotypes
AMPA receptor stimulation increases alpha5beta1 integrin surface expression, adhesive function and signaling.
Lin, CY; Lynch, G; Gall, CM
Journal of Neurochemistry null
CCN2 (Connective Tissue Growth Factor) is essential for extracellular matrix production and integrin signaling in chondrocytes.
Nishida, T; Kawaki, H; Baxter, RM; Deyoung, RA; Takigawa, M; Lyons, KM
Journal of Cell Communication and Signaling null