Wichtige Dokumente
96221000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Parameter
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
1 m (3.3 ft)
Bereich
3.8 cm2 , cross-sectional
Bett H
750-1000 mm
Bettvolumen
0.285-0.380 L
Durchmesser
2.2 cm (0.9 in.)