Wichtige Dokumente
96100009
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Vantage
Qualitätsniveau
Methode(n)
protein purification: suitable
Durchmesser
3.2 cm (1.3 in.)