Wichtige Dokumente
96100041
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
eCl@ss:
32011301
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Hersteller/Markenname
Vantage
Methode(n)
protein purification: suitable
Länge
24.9 cm (9.8 in.)
Durchmesser
1.1 cm (0.4 in.)