Fortfahren mit
96100044
Vantage L Tube Kit 250 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
eCl@ss:
32011301
UNSPSC Code:
23151816
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Vantage
technique(s)
protein purification: suitable
L
24.9 cm (9.8 in.)
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
961000419610005396100050
diam.
1.6 cm (0.6 in.)
diam.
1.1 cm (0.4 in.)
diam.
4.4 cm (1.7 in.)
diam.
3.2 cm (1.3 in.)
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
protein purification: suitable
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
manufacturer/tradename
Vantage
L
24.9 cm (9.8 in.)
L
24.9 cm (9.8 in.)
L
24.9 cm (9.8 in.)
L
24.9 cm (9.8 in.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vantage L Tube Kit 250 mm