Wichtige Dokumente
8.54000
Sigma-Aldrich
Dde-Lys(Fmoc)-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-N-ε-Fmoc-L-lysine
Größe auswählen
1 G
€ 271,00
5 G
€ 1.070,00
€ 271,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 271,00
5 G
€ 1.070,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H36N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
532.63
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 271,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥90.0% (acidimetric)
≥96.0% (HPLC)
≥97% (TLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
>70 °C (decomposition)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N([C@@H](CCCCNC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)C
InChI
1S/C31H36N2O6/c1-19(28-26(34)16-31(2,3)17-27(28)35)33-25(29(36)37)14-8-9-15-32-30(38)39-18-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h4-7,10-13,24-25,33H,8-9,14-18H2,1-3H3,(H,32,38)(H,36,37)/t25-/m0/s1
InChIKey
CNDRLQTWKWIHEP-VWLOTQADSA-N
Allgemeine Beschreibung
Quasi-orthogonally-protected Lys derivative. The Fmoc group can be removed selectively by treatment with piperidine; the Dde group is cleaved with 2% hydrazine in DMF [1]. When removing Dde in the presence of allyl-based protecting groups, allyl alcohol should be included in the deprotection solution to prevent reduction of the allyl group [2]. Also available Fmoc-Lys(Dde)-OH 852057. This derivative has been employed in Fmoc SPPS to facilitate the introduction of biotin to the side-chain of lysine [3].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] B. W. Bycroft, et al. (1993) J. Chem. Soc., Chem. Commun., 778.
[2] B. Rohwedder, et al. (1998) Tetrahedron Lett., 39, 1175.
[3] J. Mack, et al. (1999) Lett. Pept. Sci., 6, 135.
Verlinkung
Replaces: 04-12-5201
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(157B)): ≥ 97 %
Reinheit (DC(CMA2)): ≥ 97 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 96.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 90.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1.00 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.