Merck
8.52065
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonym(e):
Fmoc-Lys(Mtt)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-4-methyltrityl-L-lysine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H40N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.77
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Fmoc-Lys(Mtt)-OH, Novabiochem®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥95.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
mp (Schmelzpunkt)
140-150 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N([C@@H](CCCCNC(c6ccc(cc6)C)(c5ccccc5)c4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C41H40N2O4/c1-29-23-25-32(26-24-29)41(30-14-4-2-5-15-30,31-16-6-3-7-17-31)42-27-13-12-22-38(39(44)45)43-40(46)47-28-37-35-20-10-8-18-33(35)34-19-9-11-21-36(34)37/h2-11,14-21,23-26,37-38,42H,12-13,22,27-28H2,1H3,(H,43,46)(H,44,45)/t38-/m0/s1
InChIKey
YPTNAIDIXCOZAJ-LHEWISCISA-N
Allgemeine Beschreibung
Die Seitenketten-MTT-Gruppe kann selektiv mit 1 % TFA in DCM [1,2,3] oder DCM/HFIP/TFE/TES (6.5:2:1:0.5) [4] entfernt werden, was dies zu einem ausgezeichneten Derivat für die Fmoc-SPSS-vermittelte Synthese von verzweigten Peptiden, Peptiden, die an der Lysinseitenkette modifiziert wurden [5,6], für die Konstruktion von Vorlagen und multifunktionalisierten Harzen für die kombinatorische Synthese macht.
Zugehörige Protokolle und technische Artikel
Protokolle zur Spaltung und Entschützung bei der Festphasen-Peptidsynthese (SPPS) mit Fmoc-Schutzgruppen
Literaturverweise
[1] K. Barlos, et al., C. H. Schneider & A. N. Eberle (Eds), ESCOM, Leiden, 1993, pp. 283.
[2] A. Aletras, et al. (1995) Int. J. Peptide Protein Res., 45, 488.
[3] L. Bourel, et al. (2000) J. Peptide Sci., 6, 264.
[4] K. Barlos, personal communication.
[5] P. Hoogerhout, et al. (1999) J. Peptide Res., 54, 436.
[6] C. Park & K. Burgess (2001) J. Comb. Chem., 3, 257.
Anwendung
  • Synthese von Peptid-immobilisierten magnetischen Beads und Peptidreaktivitäts-Assay zur Beurteilung der Hautsensibilisierung mithilfe von Chromophor. Dieser Artikel befasst sich mit der Verwendung von Fmoc-Lys(Mtt)-OH bei der Entwicklung von Peptid-immobilisierten magnetischen Beads und bietet Einblicke in deren Potenzial für biomedizinische Anwendungen (H Miyazaki et al., 2020, Processes).
Verlinkung
Ersetzt: 04-12-1137
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis hellgelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomere Reinheit: ≥ 99,5 % (a/a)
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 95,0 %
Wasser (K. F.): ≤ 1,0 %
Informationen über die Lösungsmittelsysteme für TLC von Novabiochem® Produkten finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.