Wichtige Dokumente
8.45152
Sigma-Aldrich
Dimethyl carbonate
Msynthplus
Synonym(e):
Dimethyl carbonate, DMC, Methyl carbonate, Carbonic acid dimethyl ester
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2CO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
210-478-4
Dampfdruck
53 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
458 °C
Wirksamkeit
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
4.22-12.87 % (v/v)
bp
90 °C/1016 hPa
mp (Schmelzpunkt)
0.5-4.7 °C
Übergangstemp.
flash point 16.7 °C
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6O3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChIKey
IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Aussehen der Substanz (visuell): Flüssigkeit
Farbzahl (Hazen): ≤ 20
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.068 - 1.070
Identität (IR): entspricht
Rechtliche Hinweise
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup