Fortfahren mit
8.22188
TWEEN® 85
for synthesis
Synonym(e):
Polyoxyethylene sorbitan trioleate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,30
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 68,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
potency
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
transition temp
flash point >149 °C (DIN 51758)
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.033
Hydroxyl value: 39 - 52
Saponification value: 80 - 95
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.221868.22185P4634
form
liquid
form
gel form
form
liquid
form
viscous liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1,03 g/cm3 at 20 °C
transition temp
flash point >149 °C (DIN 51758)
transition temp
flash point >149 °C
transition temp
flash point >149 °C
transition temp
-
potency
>36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>38000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TWEEN® 85
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
300.2 °F - DIN 51758
flash_point_c
> 149 °C - DIN 51758