Wichtige Dokumente
8.22311
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
for resolution of racemates for synthesis
Synonym(e):
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates
Größe auswählen
100 G
€ 59,50
€ 59,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 59,50
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
221-554-1
NACRES:
NA.22
€ 59,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
powder
pH-Wert
0.3 (200 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (decomposes)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
InChIKey
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Wasser): +20.0 - +22.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable