Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 163,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.46
UNSPSC Code:
12352210
EC Index Number:
206-614-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 163,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
mp
175-178 °C
solubility
slightly soluble 3.2 g/L
bulk density
230 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N21[C@@H]3[C@@]4(C5N(c7c4cc(c(c7)OC)OC)C(=O)CC6OCC=C([C@@H]([C@@H]65)C3)C2)CC1
InChI
1S/C23H26N2O4/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3/t13-,18?,19-,21-,22?,23+/m0/s1
InChI key
RRKTZKIUPZVBMF-PLNGPGDESA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 173 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in ethanol): -86.0 - -80.0 °
Identity (IR): passes test
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?