Wichtige Dokumente
8.20617
Sigma-Aldrich
O-Benzylhydroxylamine
for synthesis
Synonym(e):
O-Benzylhydroxylamine
Größe auswählen
10 ML
€ 100,00
€ 100,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
€ 100,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H9NO
Molekulargewicht:
123.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
NACRES:
NA.22
€ 100,00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
2.09 hPa ( 58 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
260 °C (DIN 51794)
pH-Wert
8 (47 g/L in H2O)
Kinematische Viskosität
3.34 cSt(23 °C)
bp
49 °C/1 hPa
Übergangstemp.
flash point 91.5 °C
Dichte
1.064 g/cm3 at 23 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NOCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
InChIKey
HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.062 - 1.066
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Questions
  1. Is this compound soluble in water? or any common organic solvents?
    1 answer
    1. This product is soluble at 47 g/L in water.