8.20493
Formaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Synonym(e):
Dimethoxymethan, Methylal, Formal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
440 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
235 °C
Wirksamkeit
6653 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
1.6-17.6 % (v/v)
bp
43 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-105 °C
Übergangstemp.
flash point -18 °C
Dichte
0.86 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C3H8O2/c1-4-3-5-2/h3H2,1-2H3
InChIKey
NKDDWNXOKDWJAK-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Methanol (GC, Fl.%): ≤ 0.50 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.858 - 0.862
Wasser (K. F.): ≤ 0.30 %
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-0.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-18 °C - closed cup