Wichtige Dokumente
W213802
Benzylbenzoat
≥99%, FCC, FG
Synonym(e):
Benzoesäure-benzylester
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
FG
Halal
Kosher
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA 21 CFR 175.105
Dampfdruck
1 mmHg ( 125 °C)
Assay
≥99%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Brechungsindex
n20/D 1.568 (lit.)
bp
323-324 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
17-20 °C (lit.)
Dichte
1.118 g/mL at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
fruity; balsamic; floral; sweet
SMILES String
O=C(OCc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c15-14(13-9-5-2-6-10-13)16-11-12-7-3-1-4-8-12/h1-10H,11H2
InChIKey
SESFRYSPDFLNCH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
298.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
148 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?