810663
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade
≥98%, USA origin, 0.0-7.0 mg/dL Urea Nitrogen, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable, Protein standard
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Probumin® Bovine Serum Albumin Reagent Grade,
Biologische Quelle
bovine serum
Qualitätsniveau
Typ
for cell culture
Assay
≥98% (purity)
Form
lyophilized powder
Haltbarkeit
48 mo.
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
protein quantification: suitable
dilution
( Serology)
Fremdaktivität
Tested for IgG
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3