Wichtige Dokumente
8.08279
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminobutane
for synthesis
Synonym(e):
1,4-Butandiamin, Tetramethylendiamin
About This Item
Lineare Formel:
H2N(CH2)4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
EG-Index-Nummer:
203-782-3
Dampfdruck
436 Pa ( 25 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Wirksamkeit
463 mg/kg LD50, oral (Rat)
1576 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.7-11.2 % (v/v)
mp (Schmelzpunkt)
28 °C
Übergangstemp.
flash point 45 °C
Dichte
0.88 g/cm3 at 25 °C
InChI
1S/C4H12N2/c5-3-1-2-4-6/h1-6H2
InChIKey
KIDHWZJUCRJVML-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 25 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 29 °C
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Piktogramme
CorrosionSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
113.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45 °C - closed cup