Alle Fotos(1)
Key Documents
8.07632
Sigma-Aldrich
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh)
for synthesis
Synonym(e):
Rhodium(III) chloride hydrate (>38% Rh), Rhodium trichloride
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl3Rh · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.26 (anhydrous basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-165-4
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
753 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Hinweis zur Analyse
Gehalt aus Cl (ber. auf wasserfreie Substanz): ≥ 96.0 %
Wasser (K. F.): 17.0 - 23.0 %