Merck
71507-M
D-Tube Dialyzer Midi, MWCO 6–8 kDa
Synonym(e):
Dialyseschlauch
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
manufacturer/tradename
Novagen®
Quality Segment
storage condition
OK to freeze
storage temp.
10-30°C
General description
D-Tube Dialyzer Mini, Midi, Maxi und Mega
Die D-Tube Dialyzer sind für die Dialyse und Elektroelution von Proteinen, RNA, DNA und Oligonukleotiden aus Polyacrylamid- oder Agarosegelen geeignet. Mit den Einweg-Röhrchen sind keine Spritzen, Mikrozentrifugen oder aufwendige Schritte zur Verarbeitung kleiner Probenvolumen erforderlich. Die Probe wird mit einer Standard-Laborpipette hinzugefügt und entnommen. Die D-Tube Dialyzer sind mit Molekulargewicht-Grenzwerten (MWCO) von 3,5 bis 14 kDa und in vier Größen erhältlich: Mini (10–250 µL), Midi (50–800 µL), Maxi (100–3000 µL) und Mega (10 mL, 15 mL und 20 mL). Die Membran besteht aus ultrareiner, EDTA-behandelter regenerierter Zellulose und ist frei von Schwefeln und Schwermetallen.
Die D-Tube Dialyzer Mini, Midi und Maxi enthalten 10 D-Tube Dialyzer und ein schwimmendes Gestell, das bis zu vier D-Tube Dialyzer aufnehmen kann. Eine Packung D-Tube Dialyzer Mega enthält 10 oder 50 Röhrchen und 1 oder 5 schwimmende Gestelle, die ein D-Tube Mega-Röhrchen im Austauschpuffer halten.
D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit
Das D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet einen (mit den meisten gewerblich erhältlichen Elektrophoresegeräten kompatiblen) Stützeinsatz für die D-Tube Dialyzer und optimierte Reagenzien für die Fällung von Proteinen und Nukleinsäuren nach der Elektroelution. Außerdem enthält das Kit einen optimierten Puffer für die Entfernung von SDS aus extrahierten Proteinproben, um diese für MALDI-MS-Analysen kompatibel zu machen. Die Kombination aus D-Tube Dialyzer und D-Tube Elektroelutions-Zubehörkit bietet ein einzigartiges Werkzeug für die Extraktion aller Protein-, Protein-Protein- und Protein-DNA-Komplexe aus nicht-denaturierenden und denaturierenden (SDS) Polyacrylamid-Gelen mit einer Rückgewinnungsausbeute von 60 % in unter 2 Stunden. Das Verfahren dient der effizienten Rückgewinnung von Proteinen und der gleichzeitigen Entfernung von Ampholyten aus Proteinen, die mit 2D-Gelen analysiert werden. Die extrahierten Proteine sind für die meisten weiterführenden Anwendungen wie MALDIMS, die Impfung von Tieren für die Antikörperproduktion, HPLC-Analysen, Peptid-Mapping und funktionelle Assays geeignet. Darüber hinaus können D-Tube Dialyzer für die Extraktion von Oligonukleotiden, RNA und DNA aus Polyacrylamid- und Agarosegelen genutzt werden. Eine effiziente Extraktion (>90 %) wird für 15-nt-Oligos und für DNA-Fragmente bis zu einer Länge von 80 kbp erreicht.
Features and Benefits
  • Einfach zu handhabende Dialyzer für den Pufferaustausch und die Entfernung von Harnstoff und Reinigungsmitteln
  • Ideal für die Elektroelution von Proteinen, Protein-DNA Komplexen, Oligonukleotiden, DNA und RNA aus Polyacrylamid- und Agarosegelen
  • Einstufiges Verfahren, für das weder Spritzen noch Spezialgeräte erforderlich sind
  • Rückgewinnung des Probenvolumens > 97 %
  • Frei von Protease, RNase, DNase und PCR-Produkten
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c