Merck
693520
Sigma-Aldrich
Water
Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC), molecular biology grade
Synonym(e):
Wasser
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
EG-Index-Nummer:
2317912
NACRES:
NA.21
bp:
100 °C (lit.)
Produktbezeichnung
Wasser, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität – CAS 7732-18-5 – Calbiochem, Sterile-filtered water treated with diethyl pyrocarbonate (DEPC).
Qualitätsniveau
Form
liquid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
clear
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Fremdaktivität
DNase, RNase, proteases, none detected
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Steril gefiltertes Wasser, das mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandelt wurde.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Steriles, DEPC-behandeltes H₂O.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Nuclease-free water (or PCR water) is needed in molecular biology to avoid sample degradation during PCR, sequencing, etc. Ultrafiltration provides a quicker, safer, and more sustainable alternative to DEPC treatment when preparing RNase-free and DNase-free water.