Fortfahren mit
R2020
RNaseZAP
Cleaning agent for removing RNase
Synonym(e):
RNAse cleaner, RNAse contamination remover, RNAse remover
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,50
6 x 250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 421,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.52
UNSPSC Code:
12352200
€ 85,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
RNase free (removal from glass and plastic surfaces)
packaging
pkg of 250 mL
technique(s)
RNA purification: suitable
pH
7.0-7.4
transition temp
flash point 100 °C (closed cup)
solubility
water: soluble
density
1000 g/cm3
General description
RNaseZAP ist ein Reinigungsmittel zum Entfernen von RNase-Verunreinigungen von Laborgläsern, Oberflächen aus Kunststoff, Reaktionsgefäßen, Arbeitsflächen und Pipettierhilfen. Es ist auch zur wirksamen Beseitigung von RNase-Resten aus Mikrozentrifugenröhrchen geeignet, ohne nachfolgende enzymatische Reaktionen zu hemmen.
Application
Ein Reinigungsmittel zum Entfernen von RNase von Laborgläsern, Oberflächen aus Kunststoff, Arbeitsflächen und Pipettoren. Ebenfalls geeignet zur Beseitigung von RNase-Kontamination aus Mikrozentrifugenröhrchen, ohne nachfolgende enzymatische Reaktionen zu hemmen.
  • RNaseZAP ist ein Reinigungsmittel zum Entfernen von RNase von Laborgläsern, Geräten,[1][2] Arbeitsflächen und Pipettierhilfen.
  • Entfernen von RNase-Verunreinigungen von Oberflächen aus Glas und Kunststoff
  • ACHTUNG: Die RNaseZap-Lösung nicht auf korrodierbaren Metalloberflächen verwenden.
Legal Information
RNaseZAP is a trademark of Ambion, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1111991500110786357001R1158
technique(s)
RNA purification: suitable
technique(s)
DNA purification: suitable
technique(s)
cDNA synthesis: suitable
technique(s)
-
form
liquid
form
solution
form
solution
form
buffered aqueous solution
pH
7.0-7.4
pH
-
pH
-
pH
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
water: miscible
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
packaging
pkg of 250 mL
packaging
pkg of 500 μg (1 ml)
packaging
pkg of 100 U
packaging
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the expiry date for this product?
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.