Merck
616520
Sigma-Aldrich
TRPV4-Antagonist I, RN-1734, CAS-Nr. 946387-07-1, Calbiochem
The TRPV4 Antagonist I, RN-1734, also referenced under CAS 946387-07-1, controls the biological activity of TRPV4. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Synonym(e):
TRPV4-Antagonist I, RN-1734, CAS-Nr. 946387-07-1, Calbiochem, 2,4-Dichlor-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzolsulfonamid, Transient Receptor Potential Vanilloid-4 Antagonist I, RN1734
Größe auswählen
10 MG
€ 96,90
€ 96,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 96,90
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22Cl2N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 96,90
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N(C(C)C)CCNC(C)C)c1c(cc(cc1)Cl)Cl
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
InChIKey
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Benzolsulfonamidverbindung, die selektiv den durch den TRPV4-Agonisten 4α-PDD- (Best.-Nr. 524394) stimulierten Ca2+-Einstrom (IC50 = 2,3, 3,2 und 5,9 µM, jeweils in HEK293, das TRPV4 von Mensch, Ratte oder Maus exprimiert), ohne die Aktivität von drei anderen menschlichen TRP-Kanälen (Transient Receptor Potential) zu beeinträchtigen, einschließlich des durch Capsaicin (Best.-Nr. 211275) aktivierten TRPV1, des durch Kampfer aktivierten TRPV3 und des durch Methanol aktivierten TRPM8 (IC50 >30 µM).
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sonstige Hinweise
Vincent, F., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.389, 490.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable