Fortfahren mit
R0658
RN-1734
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 81,10
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22Cl2N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.31
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 81,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(S(N(C(C)C)CCNC(C)C)(=O)=O)C=CC(Cl)=C1
InChI
1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
InChI key
IHYZMEAZAIFMTN-UHFFFAOYSA-N
Application
RN-1734 has been used as a transient receptor potential vanilloid 4 (TRPV4) blocker to study its effects on differentiation of a corneal epithelial cell model, RCE1(5T5) cells.
Biochem/physiol Actions
RN-1734 is a selective TRPV4 antagonist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0784SML2272SML3516
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)