Merck
616373
Sigma-Aldrich
Tpl2-Kinase-Inhibitor, CAS-Nr. 871307-18-5, Calbiochem
The Tpl2 Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 871307-18-5, controls the biological activity of Tpl2 Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
Tpl2-Kinase-Inhibitor, CAS-Nr. 871307-18-5, Calbiochem
Größe auswählen
1 MG
€ 221,00
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 221,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H14ClFN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.83
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum15. Mai 2025
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1c(cc(cc1)Nc2c3c(ncc2C#N)cnc(c3)NCc4cnccc4)Cl
InChI
1S/C21H14ClFN6/c22-17-6-15(3-4-18(17)23)29-21-14(8-24)11-26-19-12-28-20(7-16(19)21)27-10-13-2-1-5-25-9-13/h1-7,9,11-12H,10H2,(H,26,29)(H,27,28)
InChIKey
NMEUKWOOQOHUNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Naphthyridinverbindung, die als potenter, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der Tpl2-Kinase wirkt (IC50 = 50 nM). Zeigt signifikante Selektivität gegenüber anderen verwandten Kinasen (IC50 = 5, >40, 110, 180, >400 und >400 µM für EGFR, MEK, MK2, p38, Src bzw. PKC). Es wurde gezeigt, dass es die LPS-induzierte TNF-αProduktion sowohl in primären menschlichen Monozyten als auch in Vollblut hemmt (IC50 = 700 nM bzw. 8,5 µM).
Biochem./physiol. Wirkung
Primäres Ziel
Tpl2-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 50 nM gegen Tpl2-Kinase
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Reizstoff (B)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Gavrin, L.K., et al. 2005. Bioorg. Med. Chem. Lett.15, 5288.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kara D Wyatt et al.
PloS one, 17(1), e0262832-e0262832 (2022-01-21)
Tumor progression locus 2 (Tpl2) is a serine/threonine kinase that regulates the expression of inflammatory mediators in response to Toll-like receptors (TLR) and cytokine receptors. Global ablation of Tpl2 leads to severe disease in response to influenza A virus (IAV)
Cory M Johannessen et al.
Nature, 468(7326), 968-972 (2010-11-26)
Oncogenic mutations in the serine/threonine kinase B-RAF (also known as BRAF) are found in 50-70% of malignant melanomas. Pre-clinical studies have demonstrated that the B-RAF(V600E) mutation predicts a dependency on the mitogen-activated protein kinase (MAPK) signalling cascade in melanoma-an observation
Aikaterini Nanou et al.
Cell reports, 35(8), 109168-109168 (2021-05-27)
Increased vascular permeability and leakage are hallmarks of several pathologies and determine disease progression and severity by facilitating inflammatory/metastatic cell infiltration. Using tissue-specific genetic ablation in endothelial cells, we have investigated in vivo the role of Tumor progression locus 2 (Tpl2)
Timothy M Errington et al.
eLife, 10 (2021-12-08)
As part of the Reproducibility Project: Cancer Biology, we published Registered Reports that described how we intended to replicate selected experiments from 29 high-impact preclinical cancer biology papers published between 2010 and 2012. Replication experiments were completed and Replication Studies