574776
Swinholide A, Theonella swinhoei
A dimeric dilactone macrolide that is cytotoxic to a variety of cancer cell lines in vitro.
Synonym(e):
Swinholide A, Theonella swinhoei
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
oil
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
colorless
Löslichkeit
acetone: soluble
ethanol: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Disrupts the actin cytoskeleton
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Bubb, M.R., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 3463.
Kobayashi, M., et al. 1994. Chem. Pharm. Bull. 42, 19.
Doi, M., et al. 1991. J. Org. Chem. 56, 3629.
Rechtliche Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable