572888-M
SU1498
A potent, reversible, ATP-competitive and selective inhibitor of Flk-1 kinase (IC₅₀ = 700 nM), a vascular endothelial growth factor (VEGF) receptor kinase.
Synonym(e):
SU1498, (E)-3-(3,5-Diisopropyl-4-hydroxyphenyl)-2-[(3-phenyl-n-propyl)amino-carbonyl]acrylonitrile, VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor VIII, VEGFR2 Kinase Inhibitor X
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
700 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Flk-1 kinase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Strawn, L.M., et al. 1996. Cancer Res. 56, 3540.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable