Fortfahren mit
SML1560
Azoramide
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-[2-[2-(4-Chlorophenyl)-4-thiazolyl]ethyl]-butanamide, N-{2-[2-(4-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]ethyl} butanamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 92,60
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H17ClN2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
308.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 92,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(C2=NC(CCNC(CCC)=O)=CS2)C=C1
InChI
1S/C15H17ClN2OS/c1-2-3-14(19)17-9-8-13-10-20-15(18-13)11-4-6-12(16)7-5-11/h4-7,10H,2-3,8-9H2,1H3,(H,17,19)
InChI key
VYBFWKKCWTXCQX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Azoramide is a modulator of the unfolded protein response with antidiabetic activity. It has dual activity: Azoramide improves endoplasmic reticulum (ER) protein-folding ability and stimulates the expression of ER chaperones that protect cells against ER stress. Azoramide was shown to protect cells from death and dysfunction in multiple models of ER stress. It showed antidiabetic activity in two independent mouse models of obesity by improving insulin sensitivity and protecting pancreatic β cell function against ER stress.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1672SML0870SML2852
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)