Fortfahren mit
SML1193
SU1498
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2E)-2-Cyano-3-[4-hydroxy-3,5-bis(1-methylethyl)phenyl]-N-(3-phenylpropyl)-2-propenamide, (E)-N-(3-Phenylpropyl)-cyano-3,5-diisopropyl-4-hydroxycinnamamide, AG-1498, SU 1498, Tyrphostin SU 1498, Tyrphostin SU1498
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 125,00
€ 106,25
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 398,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H30N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
390.52
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 106,25
Listenpreis€ 125,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(CCCc2ccccc2)C(=O)\C(=C\c1cc(c(c(c1)C(C)C)O)C(C)C)\C#N
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
InChI key
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
Biochem/physiol Actions
SU1498 is a potent and selective inhibitor of the VEGFR2 receptor kinase, Flk-1 with an IC50 value of 700 nM. SU1498 is a very weak inhibitor of PDGFR-kinase, EGFR-kinase and HER-2 kinase with IC50 values > 50 μM. SU1498 has been used to study the role of VEGFR2 (Flk-1) in a variety of biological activities including angiogenesis, tumor growth inhibition, and stem cell proliferation.
SU1498 is a potent and selective inhibitor of the VEGFR2 receptor kinase, Flk-1.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1603L6920SML0936
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥19 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)