Merck
538925
Sigma-Aldrich
Prostaglandin I2, Natriumsalz
Potent vasodilatory prostaglandin produced by the endothelium.
Synonym(e):
Prostaglandin I2, Natriumsalz
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H31O5 · Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.45
UNSPSC-Code:
12352211
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Löslichkeit
water: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C20H32O5.Na/c1-2-3-4-7-14(21)10-11-16-17-12-15(8-5-6-9-20(23)24)25-19(17)13-18(16)22;/h8,10-11,14,16-19,21-22H,2-7,9,12-13H2,1H3,(H,23,24);/q;+1/p-1/b11-10+,15-8-;/t14-,16+,17+,18+,19-;/m0./s1
InChIKey
LMHIPJMTZHDKEW-XQYLJSSYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Stark wirkendes, von den Endothelzellen produziertes Prostaglandin. Induziert Vasodilatation, stimuliert cAMP-Bildung. Weist zytoprotektive und fibrinolytische Eigenschaften auf.
Stark wirkendes, von den Endothelzellen produziertes Prostaglandin. Induziert Vasodilatation, stimuliert cAMP-Bildung. Zytoprotektiv und fibrinolytisch. Hemmt die Plättchenaggregation durch eine rezeptorvermittelte Stimulation der Adenylatzyklase.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Induziert Valodilatation
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). In sauren Lösungen wird das Produkt rasch hydrolysiert. Die Halbwertszeit bei pH 7.48 und 25 °;C liegt zwischen 3,5 min und 10,5 min. Bei pH 12 und 25 °;C liegt die Halbwertszeit bei ~6 Tagen. Bei pH 9,37 und Lagerung bei 0 °;C wurde für 48 h kein Verlust der biologischen Aktivität beobachtet.
Sonstige Hinweise
Vane, J.R. 1985. Adv. Prostaglandin Thromboxane Leukotriene Res.15, 11.
Moncada, S., et al. 1979. Pharmacol. Rev.30, 293.
Cho, M.J. and Allen, M.A. 1978. Prostaglandins15, 943.
Tateson, J.E., et al. 1977. Prostaglandins13, 389.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Henrike Hoermann et al.
International journal of molecular sciences, 22(22) (2021-11-28)
Vascular injury induces the exposure of subendothelial extracellular matrix (ECM) important to serve as substrate for platelets to adhere to the injured vessel wall to avoid massive blood loss. Different ECM proteins are known to initiate platelet adhesion and activation.