Fortfahren mit
F3301
Factor Xa chromogenic substrate
chromogenic, ≥90% (HPLC), solid
Synonym(e):
CH3OCO-D-CHA-Gly-Arg-pNA-AcOH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 647,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 647,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Factor Xa chromogenic substrate, solid
assay
≥90% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
mol wt
apparent mol wt 622.7
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
KM for human factor Xa is ~0.8mM
Application
Factor Xa chromogenic substrate has been used in factor Xa protease assay for placenta organelle protein and Prospirobolus joannsi.
Biochem/physiol Actions
Factor Xa chromogenic substrate contains peptide sequence Bz-Ile-Glu-Gly-Arg-pNA. Factor Xa mediates the release of p-NA chromogen post hydrolysis of substrate which is measurable photometrically.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T3068H6660T2943
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: soluble
solubility
methanol: water (1:9): 25 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
apparent mol wt 622.7
mol wt
-
mol wt
2016
mol wt
apparent mol wt 658.9
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)