Fortfahren mit
A2327
Adrenomedullin 52 vom Menschen
≥90% (HPLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 510,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C264H406N80O77S3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
6028.73
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.32
MDL number:
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
€ 510,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
General description
Adrenomedullin (AHM) (human) besteht aus 52 Aminosäuren und weist eine Amingruppe im C-terminalen Tyrosinrest auf. Außerdem weist es eine N-terminale Ringstruktur auf und gehört zur Familie der Calcitoninpeptide. ADM hat eine vasodilatatorische Funktion und ist auf dem menschlichen Chromosom 11p15.4 lokalisiert. Adrenomedullin wird hochgradig in Endothelzellen exprimiert. Adrenomedullin kontrolliert die Mehrzahl der zellulären Prozesse unter Verwendung zyklischer Adenosin-Monophosphate (cAMP) als Bote. Es interagiert mit dem CRL-Rezeptor (Calcitonin Receptor-like Receptor) und dem Rezeptoraktivität-modifizierenden Protein 2 (RAMP2). ADM trägt zur Invasionsaktivität bei Hirntumorzelllinien bei. Die ADM-Signalgebung spielt eine wichtige Rolle bei der Tumorprogression, insbesondere bei der akuten myeloischen Leukämie.
Application
Adrenomedullin 52 (human) wurde beim Rohr-Assay bei Endothelzellen aus menschlichen Nabelschnurvene (HUVECs) eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Hat eine potente hypotone Wirkung; spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der endometrialen Angiogenese.
Peptid hat eine potente hypotone Wirkung, vergleichbar mit Calcitonin Gene-Related Peptide. Spielt eine wichtige Rolle bei der Regulierung der endometrialen Angiogenese.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A3832SAB4200666E9012
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
buffered aqueous solution
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ADM(133)
Gene Information
human ... ADM(133)
Gene Information
human ... ADM(133)
Gene Information
human ... EDN2(1907)
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P35318
UniProt accession no.
P20800
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)