Wichtige Dokumente
521233
Sigma-Aldrich
PDGFR-Tyrosin-Kinase-Inhibitor IV
Synonym(e):
PDGFR-Tyrosin-Kinase-Inhibitor IV, 3-Fluor-N-(6,7-dimethoxy-2,4-dihydroindeno[1,2-c]pyrazol-3-yl)phenylamin, JNJ-10198409
Größe auswählen
1 MG
€ 200,00
€ 200,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
€ 200,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H16FN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 200,00
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Fc1cc(ccc1)Nc2[nH]nc3c2Cc4c3cc(c(c4)OC)OC
InChI
1S/C18H16FN3O2/c1-23-15-7-10-6-14-17(13(10)9-16(15)24-2)21-22-18(14)20-12-5-3-4-11(19)8-12/h3-5,7-9H,6H2,1-2H3,(H2,20,21,22)
InChIKey
ZDNURMVOKAERHZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable Indenopyrazol-Verbindung, die in mehreren Tumorzelllinien vom Menschen starke antiproliferative Eigenschaften zeigt (IC50<;33 nM). Shown to act as an ATP-competitive and reversible inhibitor of PDGFR (IC50 = 4.2 nM and 45 nM for -β; and -α;, respectively) and c-Abl (IC50 = 22 nM). Exhibits less activity towards Lck, c-Src, and Fyn (IC50 = 100 nM, 185 nM and 378 nM, respectively) and exhibits little or no inhibition toward VEGFR, HER-2, Cdk′;s-1,-2,-4 &;-7, bFGFR-1 and EGFR (IC50 = 3.1 µ;M, >;10 µ;M, >;10 µ;M, 45,8 µ;M bzw. >;100 µ;M).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PDGFR-Tyrosin-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 4,2 nM bzw. 45 nM für die -β;- bzw. -α;-Form von PDGFR
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Ho, C.Y., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 8163.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Prem Swaroop Yadav et al.
iScience, 26(9), 107548-107548 (2023-08-28)
Low circulating phosphate (Pi) leads to rickets, characterized by expansion of the hypertrophic chondrocytes (HCs) in the growth plate due to impaired HC apoptosis. Studies in HCs demonstrate that Pi activates the Raf/MEK/ERK1/2 and mitochondrial apoptotic pathways. To determine how
Danielle Park et al.
Nature materials, 19(2), 227-238 (2019-10-30)
The isotropic or anisotropic organization of biological extracellular matrices has important consequences for tissue function. We study emergent anisotropy using fibroblasts that generate varying degrees of matrix alignment from uniform starting conditions. This reveals that the early migratory paths of
Vasiliki Tsata et al.
Developmental cell, 56(4), 509-524 (2021-01-08)
In mammals, perivascular cell-derived scarring after spinal cord injury impedes axonal regrowth. In contrast, the extracellular matrix (ECM) in the spinal lesion site of zebrafish is permissive and required for axon regeneration. However, the cellular mechanisms underlying this interspecies difference