5.09374
L524-0366
≥98% (HPLC), powder, Fn14 antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Fn14 Antagonist, L524-0366, Fibroblast Growth Factor-inducible 14 Antagonist; L5240366, THD Receptor Antagonist; TNF-like Weak Inducer of Apoptosis Receptor Antagonist, TWEAK Receptor Antagonist; TWEAK-Fn14 Interaction Inhibitor
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fn14 Antagonist, L524-0366,
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Wirksamkeit
7.12 μM Ki
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CSCCN1C(=O)C2=CN(N=N2)C3=CC(=CC=C3)Cl
InChI
1S/C13H13ClN4OS/c14-10-2-1-3-11(8-10)18-9-12(15-16-18)13(19)17-4-6-20-7-5-17/h1-3,8-9H,4-7H2
InChIKey
ZOBDTKWDYMRKPF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
fibroblast growth factor-inducible 14 (Fn14)
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable