5.05052
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999
Synonym(e):
Ezh2/Ezh1 Inhibitor, UNC1999, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysi, Enhancer of Zested Homolog 1 Inhibitor, 1-Isopropyl-6-(6-(4-isopropylpiperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-N-((6-methyl-2-oxo-4-propyl-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-1H-indazole-4-carboxamide, Ezh1 Inhibitor, Ezh2 Inhibitor IV, HMTase Inhibitor XII, Histone Lysin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC1=C(C(=O)NC(=C1)C)CNC(=O)C2=C3C=NN(C3=CC(=C2)C4=CN=C(C=C4)N5CCN(CC5)C(C)C)C(C)C
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Ezh2
Ezh1
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable