Fortfahren mit
420205
GSK-J4
Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, CAS 1373423-53-0, is converted to GSK-J1 intracellularly for effective JMJD3 and UTX inhibition (~ 25 to 50 µM in HeLa cultures).
Synonym(e):
Histon-Lysin-Demethylase-Inhibitor VIII, GSK-J4, GSK-J1 Prodrug, JHDM-Inhibitor II-Prodrug, Ethyl-3-(6-(4,5-dihydro-1H-benzo[d]azepin-3(2H)-yl)-2-(pyridin-2-yl)pyrimidin-4-ylamino)propanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
semisolid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 236,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Histon-Lysin-Demethylase-Inhibitor VIII, GSK-J4, Histone Lysine Demethylase Inhibitor VIII, GSK-J4, CAS 1373423-53-0, is converted to GSK-J1 intracellularly for effective JMJD3 and UTX inhibition (~ 25 to 50 µM in HeLa cultures).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
semisolid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCc4c(cccc4)CC3)c1nc(nc(c1)NCCC(=O)OCC)c2ncccc2
InChI
1S/C24H27N5O2/c1-2-31-23(30)10-14-26-21-17-22(28-24(27-21)20-9-5-6-13-25-20)29-15-11-18-7-3-4-8-19(18)12-16-29/h3-9,13,17H,2,10-12,14-16H2,1H3,(H,26,27,28)
InChI key
WBKCKEHGXNWYMO-UHFFFAOYSA-N
General description
Der H3K27me3-Demethylase-Inhibitor GSK-J1 hemmt JMJD3 und UTX. Seine Zellpermeabilität wird durch die Derivatisierung von Ethylester erzielt, um den Zelltransport zu erleichtern ([Medium-GSK-J4]t = 0 = 30 µM; [zelluläres GSK-J1]t = 1h = 1,6 µM). Das in zellfreien Assays unwirksame Prodrug GSK-J4 wird intrazellulär effektiv zu GSK-J1 umgewandelt und hemmt die nukleären H3K27me3-Werte in untransfizierten und JMJD3-transfizierten HeLa-Zellen (25 bis 50 µM). Die gleichzeitige Hemmung von zellulärem JMJD3 und UTX durch die Behandlung mit GSK-J4 blockiert nachweislich die LPS-induzierte Produktion verschiedener proinflammatorischer Zytokine, wie TNF-α (IC50 = 9 µM ermittelt durch ELISA), in Primärkulturen humaner Makrophagen.
Ein zellpermeables Prodrug von GSK-J1, das in zellfreien Assays keine Wirkung zeigt, intrazellulär jedoch effektiv zu GSK-J1 umgewandelt wird, um eine effektive JMJD3- und UTX-Hemmung (effektive Konz.: 25 bis 50 µM in HeLa-Kulturen) zu gewährleisten. Die Behandlung mit GSK-J4 blockiert nachweislich die LPS-induzierte TNF-α-Produktion in Primärkulturen humaner Makrophagen (IC50 = 9 µM, ermittelt durch ELISA).
Diese Sonde wird gemeinsam mit dem Structural Genomics Consortium (SGC) bereitgestellt. Weitere Informationen zu den Eigenschaften finden Sie auf der Website des SGC (http://www.thesgc.org/scientists/chemical_probes/GSKJ1).
Biochem/physiol Actions
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 6 Monate haltbar.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
361549420148361553
form
semisolid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c