Merck
4.80934
SAFC
Hydrochloric acid
2 M, Emprove® EXPERT
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Chlorwasserstoff-Lösung
Größe auswählen
1 L
€ 62,00
4809349025
Anfragen
4809349950
€ 8.268,00
€ 62,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 62,00
4809349025
Anfragen
4809349950
€ 8.268,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352323
€ 62,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernProduktmuster anfordern
Produktbezeichnung
Salzsäure 2 mol/l, EMPROVE® EXPERT
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
liquid
pH-Wert
<1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
EMPROVE® EXPERT
Hinweis zur Analyse
Konzentration (HCl)1,8–2,2 mol/lIdentitätentsprichtFarbe≤ 10 HazenAussehenentsprichtFreies Brom oder freies ChlorentsprichtFreies Chlor (Cl)≤ 0,0001Sulfat (SO₄)≤ 0,0005 %Sulfit (SO₃)≤ 0,001 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0,0001 %As (Arsen)≤ 0,00015 %Lösungsmittelrückstände (ICH Q3C)... ausgeschlossen durch den HerstellungsprozessGlührückstand (als SO₄)≤ 0,008 %Abdampfrückstand≤ 0,010 %Endotoxine≤ 0,25 I.U./mlChargennummer (Rohstoff)Gefiltert mit 0,2 µm
Hergestellt aus Salzsäure rauchend 37 % EMPROVE® ESSENTIAL PhEur, BP, JP, NF und gereinigtem Wasser gemäß PhEur, JP.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limits gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3