Fortfahren mit
4.80680
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352301
€ 404,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
General description
EMPROVE® EXPERT
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480934115186101834
description
EMPROVE® EXPERT
description
EMPROVE® EXPERT
description
Suprapur®, 36%
description
37%, for analysis EMPARTA® ACS
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
EMPARTA®
storage temp.
2-25°C
storage temp.
2-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
pH
<1 (20 °C in H2O)
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C, 1.18 g/mL at 20 °C
density
1.19 g/cm3 at 20 °C
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Können Sie Ihr Produkt oder Ihre Lot-/Chargennummer nicht finden?
Produktnummern werden bei der Anzeige auf der Website mit Packungsgrößen/-menge kombiniert (Beispiel: T1503-25G). Bitte stellen Sie sicher NUR die Produktnummer in das Feld Produktnummer eingeben (Beispiel: T1503).
Beispiel:
T1503
Produktnummer
-
25G
Packungsgröße/Menge
Weitere Beispiele:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
eingeben als 1.000309185)
Haben Sie Probleme? Sie können sich jederzeit an uns wenden Technischer Dienst zur Unterstützung