476496
UNC0321
>98% (HPLC), solid, protein lysine methyltransferase inhibitor, Calbiochem®
Synonym(e):
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321, 7-(2-(2-(Dimethylamino)ethoxy)ethoxy)-6-methoxy-2-(4-methyl-1,4-diazepan-1-yl)-N-(1-methylpiperidin-4-yl)quinazolin-4-amine
Größe auswählen
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Protein Lysine Methyltransferase Inhibitor, UNC0321,
Assay
>98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
light tan
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable