401607
Goat Anti-Mouse IgG, H & L Chain β-Galactosidase Conjugate
liquid, Calbiochem®
Größe auswählen
€ 335,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 335,00
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Form
liquid
Enthält
≤0.1% sodium azide as preservative
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Isotyp
IgG
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Immunoelectrophoresis (see comments)
Verpackung
Warnhinweis
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Dissolve 1 mg 4-methylumbelliferyl-β-D-galactoside (Cat. No. 474424) in 10 ml substrate buffer (10 mM sodium phosphate, pH 7.8, with 1 mM MgCl2) by stirring for 30 min at room temperature. Remove undissolved substrate by centrifuging or filtration.
Monospecific for mouse IgG, heavy and light chains, as determined by immunoelectrophoresis against normal mouse serum. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable