Merck
345806-M
Sigma-Aldrich
β1,4- Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
β1,4- Galactosidase, Streptococcus pneumoniae, rekombinant, E. coli
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.77
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Form
liquid
Spezifische Aktivität
≥1.5 units/mL
≥6 units/mg protein
Verpackung
pkg of 50 mIU
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
do not freeze
Fremdaktivität
N-acetylglucosaminidase, α-galactosidase, α-mannosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 1 mU = 1 Millieinheit.
Rekombinante Streptococcus pneumoniae-β;1,4-Galactosidase, exprimiert in E. coli. Katalysiert die Hydrolyse von nichtreduzierend-terminaler β;1,4-verknüpfter Galactose. Dieses Enzym ist nicht für die Spaltung von substituierter oder verzweigter Galactose bekannt. Die Hemmung erfolgt durch an den vorletzten Zucker gebundene Fucose.
Anwendung
Empfohlener Reaktionspuffer: 50 mM Natriumphosphat-Puffer, pH 6,0
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Menge Enzym, die bei 37 °;C und pH 5,0 die Freisetzung von 1,0 µ;mol P-Nitrophenol aus P-Nitrophenyl-β;-D-Galactopyranosid pro Minute katalysiert.
Physikalische Form
In 25 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7,5. Sterile Lösung.
Sonstige Hinweise
Kierman, U.A., et al. 2004. Proteomincs4, 1825.
Prime, S., et al. 1996. J. Chromatogr. A. 720, 263.
Dwek, R.A., et al. 1993. Annu. Rev. Biochem. 62, 65.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Questions
  1. Could you please confirm whether the protein sequence is tagged with a His-tag or another tag?
    1 answer
    1. The enzyme does not have any tag attached to it.